Learn More
R&D Systems™ Human TMEM59 (NP_004863) VersaClone cDNA
Código de producto. 18716819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18716819 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18716819 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 40.06€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
R&D Systems™ Human TMEM59 (NP_004863) VersaClone cDNA may help to regulate autophagy in response to bacterial infection.
The Human TMEM59 (NP_004863) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for TMEM59, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The TMEM59 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hTMEM59
Número de acceso NP_004863
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 985bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 9528
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg