Learn More
R&D Systems™ Human TMEM41B (NP_055827.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18704537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18704537 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18704537 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3474
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation.
Inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica TMEM41B
Número de acceso NP_055827.1
Concentración 10 μg at 0.2 μg/ μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 889 bp
ID de gen (Entrez) 440026
Alias de gen KIAA0033, KIAA0033MGC33897, MGC57262, Stasimon, transmembrane protein 41 B
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg