Learn More
R&D Systems™ Human TMEM119 (NP_859075) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_859075 |
| ID de gen (Entrez) | 338773 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |