Learn More
R&D Systems™ Human Tiki2/TRABD2B (NP_001181915) VersaClone cDNA
Descripción
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. It is inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Tiki2/TRABD2B |
| Número de acceso | NP_001181915 |
| Concentración | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulación | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.273 |
| Tipo de inserto | 1567bp |
| ID de gen (Entrez) | 388630 |
| Alias de gen | HKAT, TIKI2, TRABD2B, TRABD2B TraB domain containing 2 B |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |
For Reasearch Use Only. Not for use in Humans.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.