Learn More
Novus Biologicals™ Human Thyroid Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Código de producto. 18011354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18011354 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18011354 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82059270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00€
    392.70€ / 1 miligramos
    Ahorro 23.30€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Human Thyroid Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Immunoprecipitation, Western Blot
Tissue Endocrine
Cantidad 1 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Thyroid
Fracción celular Whole
Condición del tejido Normal
Reactividad cruzada Human
Especie del huésped Human
Concentración 5 mg/mL
Tipo de producto Human Thyroid Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.