Description
Línea celular TEAD2 KO disponible para pedido. KO validado por Next Generation Sequencing. Control tipo salvaje gratuito disponible. Para pedir celdas de control tipo knockout y salvaje: seleccione 2 células de 1000000 celdas/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.