Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para TDP-43 humano
Código de producto. 16851436 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana Tamaño de la unidad
16851436 Humano 96 tests
1 options
Código de producto. 16851436 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE0000596T
 Artículo restringido
En stock
KE00005 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas de tipo sándwich (ELISA sándwich) de fase sólida que se utiliza para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de la TDP-43 endógena
  • TARDBP se encontró en primer lugar como un represor transcripcional que se une al ADN TAR cromosómico integrado y reprime la transcripción del VIH-1.
  • Se informó de que regulaba el empalme alternativo del gen CFTR. Neumann et al. (2006) descubrieron que una forma hiperfosforilada, ubicualizada y escindida de TARDBP, conocida como TDP43 patológica, es la proteína de enfermedad principal en la demencia frontotemporal de ubiquitina positiva, sinucleína negativa tau y alfa (FTLD-U) y en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
  • KE00005 se utiliza para cuantificar el nivel in vivo de TDP-43 y es adecuado para muestras de suero o plasma.
  • KE00009 se utiliza para cuantificar el nivel in vivo de TDP-43 y es adecuado para muestras de lisados de células y LCR.
  • El ensayo reconoce el TDP-43 humano. Un anticuerpo específico para TDP-43 se ha revestido previamente en los micropocillos.
  • La proteína TDP-43 en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación. Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo específico para el TDP-43 para detectar la proteína TDP-43 capturada. Para el desarrollo de la señal, se añade anticuerpo conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP), seguido del reactivo tetrametilbenzidina (TMB).
  • La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
Especificaciones
Número de acceso NP_031401
Intervalo del ensayo De 78,1 a 5000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 5 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano
ID de gen (Entrez) 23435
Especie del huésped Humano
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt Q13148
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Human TDP-43 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine