Learn More
R&D Systems™ Human Tau (NP_058519) VersaClone cDNA
Código de producto. 18756439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18756439 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18756439 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Microtubule-Associated Protein Tau
The Human Tau (NP_058519) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Tau, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Tau insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hMAPT
Número de acceso NP_058519
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2290bp
ID de gen (Entrez) 4137 (Human); 17762 (Mouse); 29477 (Rat)
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
Para uso exclusivo en investigación