missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human T-bet/TBX21 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18794368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18794368 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18794368 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB53851SP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00€
    196.35€ / 25 microgramos
    Ahorro 11.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

T-bet/TBX21 Monoclonal specifically detects T-bet/TBX21 in Human samples. It is validated for CyTOF∣Flow Cytometry (Intracellular Staining).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno T-bet/TBX21
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon 525831
Conjugado Unconjugated
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9UL17
Alias de gen Tbet, T-bet, TBETT-PET, TBLYM, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, TBX21, T-PET, Transcription factor TBLYM
Símbolos de los genes TBX21
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human T-bet/TBX21 Glu326-Asn535 Accession # Q9UL17
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30009
Especificidad de la prueba Detects human T-bet/TBX21 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.