Learn More
Human T-bet/TBX21 Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18777029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 Tests
Tamaño de la unidad:
25 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18777029 25 Tests 25 tests
1 options
Código de producto. 18777029 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor IC53851G025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
T-bet/TBX21 Monoclonal specifically detects T-bet/TBX21 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno T-bet/TBX21
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 525831
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9UL17
Alias de gen Tbet, T-bet, TBETT-PET, TBLYM, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, TBX21, T-PET, Transcription factor TBLYM
Símbolos de los genes TBX21
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human T-bet/TBX21 Glu326-Asn535 Accession # Q9UL17
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30009
Especificidad de la prueba Detects human T-bet/TBX21 in direct ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Tipo de producto Antibody
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Línea de productos R&D Systems