missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human T-bet/TBX21 Alexa Fluor 350-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18787918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18787918 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18787918 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB53851U100UG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

T-bet/TBX21 Monoclonal specifically detects T-bet/TBX21 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno T-bet/TBX21
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon 525831
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9UL17
Alias de gen Tbet, T-bet, TBETT-PET, TBLYM, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, TBX21, T-PET, Transcription factor TBLYM
Símbolos de los genes TBX21
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human T-bet/TBX21 Glu326-Asn535 Accession # Q9UL17
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30009
Especificidad de la prueba Detects human T-bet/TBX21 in direct ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos R&D Systems
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.