Learn More
Human Syndecan-1/CD138 Biotinylated Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18003062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18003062 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18003062 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor BAF2780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.99€
    552.30€ / 50 microgramos
    Ahorro 68.69€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Goat Polyclonal Antibody
Syndecan-1/CD138 Polyclonal specifically detects Syndecan-1/CD138 in Human samples. It is validated for ELISA Detection (Matched Antibody Pair)∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Syndecan-1/CD138
Aplicaciones ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 3-15 ug/mL, ELISA Detection (Matched Antibody Pair) 0.1-0.4 ug/mL
N.º de referencia del gen NP_002988
Alias de gen CD138, CD138 antigen, SDC, SDC1, SYND1heparan sulfate proteoglycan fibroblast growth factor receptor, syndecan, syndecan 1, syndecan proteoglycan 1, syndecan-1, Syndecan1
Símbolos de los genes SDC1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Syndecan-1/CD138 Gln18-Glu251 Accession # NP_002988
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6382
Especificidad de la prueba Detects human Syndecan-1/CD138 in ELISAs and Western blots. In sandwich ELISAs, less than 0.3% cross-reactivity with recombinant human (rh) Syndecan-2, rhSyndecan-3, rhSyndecan-4,and recombinant mouse Syndecan-1 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos R&D Systems