Learn More
Gibco™ Human Suspension Hepatocytes, Metabolism Qualified, Male, (4-8 x 106 cells)
Código de producto. 30054510 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30054510 1 vial cada uno
1 options
Código de producto. 30054510 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor HMCS1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    962.00€
    711.65€ / paquete de 1
    Ahorro 250.35€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Hepatocitos de suspensión humanos, clasificados para metabolismo, masculinos, (4 - 8 x 106 células)
Estos hepatocitos humanos criopreservados son adecuados para usarlos en aplicaciones de metabolismo en suspensión.
Células por vial: Entre cuatro y ocho millones
Las enzimas metabolizadoras de fármacos de fase I (P450) y fase II (UGT, SULT) se analizan normalmente para determinar la actividad metabólica de cada lote. La formación de metabolitos se midió mediante ensayos bioquímicos estándar usando LC⁄MS⁄MS o HPLC.
Consiga los resultados que necesita con los hepatocitos GIBCO
Los hepatocitos de alta calidad y alta viabilidad, con niveles de expresión enzimática in vivo y morfología celular adecuada aumentan la capacidad de dibujar correlaciones in vitro⁄in vivo y de tomar decisiones sólidas con respecto al destino de un compuesto. Los técnicos experimentados y las técnicas de aislamiento patentadas junto con las estrictas especificaciones de liberación garantizan la recepción de hepatocitos criopreservados de la mejor calidad.
Cada lote se prueba para:
  • Actividades enzimáticas de fase I y II
  • Morfología apropiada
  • Viabilidad generalmente > 75 %
    Solo para uso en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
    Enlaces relacionados:
    Obtenga más información sobre nuestros hepatocitos criopreservados
    Obtenga más información sobre nuestra línea completa de hepatocitos ,
    Nota:
    Estos productos requieren envío en recipientes Dewar de vapor LN2, por lo tanto, pueden aplicarse cargos adicionales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Los viales de hepatocitos criopreservados deben almacenarse en un recipiente Dewar de crioalmacenamiento o en un congelador a - 135 °C.
    Tipo de célula Célula de hepatocitos
    Culture Type Cultivos celulares en suspensión
    Formulario Crioconservado
    Sexo Hombre
    Especie Humano
    Fuente de dadores Donante único
    N.° de celdas 4-8 x 10^6
    Línea de productos Gibco
    Tipo de producto Hepatocitos
    Cantidad 1 vial
    Probado para Actividad enzimáticas en fase I y II, morfología adecuada, viabilidad generalmente > 75 %