Learn More
R&D Systems™ Human Stomach Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Descripción
The Human Stomach Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mg |
| Tampón de almacenamiento | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Especificidad de la prueba | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Stomach |
| Fracción celular | Membrane |
| Condición del tejido | Normal |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie del huésped | Human |
| Concentración | 2 mg/mL |
| Tipo de producto | Human Stomach Membrane Tissue Lysate (Adult Normal) |
| Contenido y almacenamiento | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación