Learn More
Lonza™ Célula madre humana Nucleofector™ Kit 1
Descripción
- Altas eficiencias de transfección para células primarias.
- Las células mantienen la funcionalidad después de la transfección.
- Aplicaciones:
- Transfección de números de células en el rango de 2 × 10 5 a 2 × 10 7 células.
- Transfección de bajo rendimiento en una sola cubeta.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Vector | pmaxGFP™ |
| Para utilizar con (equipo) | Nucleofector™ Dispositivo I/II/2b |
| Para utilizar con (aplicación) | Efficient transfection of human stem cells |
| Incluye | Nucleofector™ Solución para células madre humanas, suplemento 1, pmaxGFP™ Vector (0,5 μgramo/μL en 10 mM Tris pH 8,0), Cubetas de aluminio, Pipetas de un solo uso |
| N.º de reacciones | 25 |
| pH | 8 |
| Cantidad | 2,25 mL de nucleofactor™ solución para células madre humanas, 0,5 suplemento 1, 30 μg de pmáxGFP™ vector (0,5 μg/μl en Tris 10 mM, pH 8,0), 25 cubetas de aluminio (100 μl), 25 pipetas de un solo uso |