Learn More
Human STAM (STAM1) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32155578 Tienda Abcam Productos
Código de producto. 32155578 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2591581Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Human STAM (STAM1) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: STAM (STAM1) knockout HEK-293T