Learn More
R&D Systems™ Human ST6GAL2 (NP_001135823.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18740637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18740637 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18740637 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.14€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 37.39€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica ST6 Gal Sialyltransferase 2/ST6GAL2
Número de acceso NP_001135823.1
ID de gen (Entrez) 84620
Alias de gen Alpha 2,6-ST 2, beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase 2, beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase II, CMP-N-acetylneuraminate-beta-galactosamide-alpha-2,6-sialyltransferase 2, EC 2.4.99, EC 2.4.99.1, FLJ30711, FLJ37730, FLJ38334, hST6Gal II, KIAA1877, KIAA1877St6gal2, Sialyltransferase 2, sialyltransferase 2 (monosialoganglioside sialyltransferase), SIAT2, ST6 beta-galactosamide alpha-2,6-sialyltranferase 2, ST6Gal II, ST6GALII
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg