Descripción
La línea celular SS18 KO disponible para pedir. KO validada por Western blot. Control tipo wild gratuito disponible. Knockout conseguido usando CRISPR/Cas9, inserción de 1 bp en el exón 4 y inserción de 2 bp en el exón 4. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |