Learn More
Abcam Línea celular HEK-293T knockout en humanos SRP14
Código de producto. 32140211 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32140211 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32140211 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2664312x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
La línea celular SRP14 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, inserción de 1 pb en el exón 1 e inserción del casete de selección en el exón 1. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de tipo 1000000 Células/vial....
Línea celular SRP14 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, inserción de 1 pb en el exón 1 e inserción del casete de selección en el exón 1. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas