Descripción
La línea celular SPHK1 KO disponible para pedir. KO validado por Next Generation Sequencing, Western blot. Control salvaje gratuito disponible. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: selecciona 2 células de 1000000 celdas/vial. Para pedir solo celdas knockout: selecciona 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Specifications
| Cantidad | 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.