Includes
- Diluyente de ensayo
- Diluyente de gránulos de captura
- Diluyente de reactivo de detección
- Diluyente de gránulos de captura para suero/plasma
- Tampón de lavado
- Gránulo de configuración de instrumento A1
- Gránulo de configuración de instrumento A9
- Gránulo de configuración de instrumento F1
- Gránulo de configuración de instrumento F9
- Gránulo de configuración de instrumento de PE F1
- Detector de control positivo de PE
Los tampones y los reactivos de configuración de instrumento que se proporcionan en este kit se han optimizado para el análisis de analitos en sobrenadantes de cultivo tisular, plasma y muestras de suero.
- Proporciona suficientes reactivos para el análisis cuantitativo de 100 muestras y 10 procedimientos de configuración de instrumentos o 500 muestras y 10 procedimientos de configuración de instrumentos
- Se ha optimizado para su uso con los conjuntos flexibles de proteínas humanas solubles para CBA.
- El rango de ensayo de trabajo para la mayoría de los analitos en este sistema es de 10 a 2500 pg/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Nº de pruebas | 500 |
| Incluye | 1 frasco de 150 ml de diluyente de ensayo, 1 frasco de 30 ml de diluyente de gránulos de captura, 1 frasco de 30 ml de diluyente de reactivo de detección, 1 frasco de 30 ml de diluyente de gránulos de captura para suero/plasma, 1 frasco de 650 ml de tampón de lavado, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A1, 1 vial de 0,25 ml de instrumento |
| Aplicación validada | RUO |
| Tipo de producto | Ensayo de matriz de perlas citométricas (CBA) |