Learn More
BD Kit de tampón maestro de proteínas humanas solubles
Código de producto. 15839268
Cambiar vista
Click to view available options
Nº de pruebas:
100
500
Incluye:
1 frasco de 150 ml de diluyente de ensayo, 1 frasco de 30 ml de diluyente de gránulos de captura, 1 frasco de 30 ml de diluyente de reactivo de detección, 1 frasco de 30 ml de diluyente de gránulos de captura para suero/plasma, 1 frasco de 650 ml de tampón de lavado, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A1, 1 vial de 0,25 ml de instrumento
1 frasco de 30 ml de diluyente de ensayo, 1 frasco de 5 ml de diluyente de gránulos de captura, 1 frasco de 5 ml de diluyente de reactivo de detección, 1 frasco de 5 ml de diluyente de gránulos de captura para suero/plasma, 1 frasco de 130 ml de tampón de lavado, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A1, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A9, 1 vial de 1,0 ml de gránulo de configuración de instrumento F1, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento F9, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento de PE F1, 1 vial de 0,5 ml de detector de control positivo de PE
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Nº de pruebas Incluye unitSize
15839268 100 1 frasco de 30 ml de diluyente de ensayo, 1 frasco de 5 ml de diluyente de gránulos de captura, 1 frasco de 5 ml de diluyente de reactivo de detección, 1 frasco de 5 ml de diluyente de gránulos de captura para suero/plasma, 1 frasco de 130 ml de tampón de lavado, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A1, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A9, 1 vial de 1,0 ml de gránulo de configuración de instrumento F1, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento F9, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento de PE F1, 1 vial de 0,5 ml de detector de control positivo de PE 1 set
15849268 500 1 frasco de 150 ml de diluyente de ensayo, 1 frasco de 30 ml de diluyente de gránulos de captura, 1 frasco de 30 ml de diluyente de reactivo de detección, 1 frasco de 30 ml de diluyente de gránulos de captura para suero/plasma, 1 frasco de 650 ml de tampón de lavado, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A1, 1 vial de 0,25 ml de instrumento 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15839268 Proveedor BD N.º de proveedor 558264
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
  • Diluyente de ensayo
  • Diluyente de gránulos de captura
  • Diluyente de reactivo de detección
  • Diluyente de gránulos de captura para suero/plasma
  • Tampón de lavado
  • Gránulo de configuración de instrumento A1
  • Gránulo de configuración de instrumento A9
  • Gránulo de configuración de instrumento F1
  • Gránulo de configuración de instrumento F9
  • Gránulo de configuración de instrumento de PE F1
  • Detector de control positivo de PE
Junto con el sistema de conjuntos flexibles de proteínas humanas solubles, el kit de tampón emplea partículas con intensidades de fluorescencia discretas para detectar analitos solubles a concentraciones muy bajas.
Los tampones y los reactivos de configuración de instrumento que se proporcionan en este kit se han optimizado para el análisis de analitos en sobrenadantes de cultivo tisular, plasma y muestras de suero.
  • Proporciona suficientes reactivos para el análisis cuantitativo de 100 muestras y 10 procedimientos de configuración de instrumentos o 500 muestras y 10 procedimientos de configuración de instrumentos
  • Se ha optimizado para su uso con los conjuntos flexibles de proteínas humanas solubles para CBA.
  • El rango de ensayo de trabajo para la mayoría de los analitos en este sistema es de 10 a 2500 pg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Incluye 1 frasco de 30 ml de diluyente de ensayo, 1 frasco de 5 ml de diluyente de gránulos de captura, 1 frasco de 5 ml de diluyente de reactivo de detección, 1 frasco de 5 ml de diluyente de gránulos de captura para suero/plasma, 1 frasco de 130 ml de tampón de lavado, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A1, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A9, 1 vial de 1,0 ml de gránulo de configuración de instrumento F1, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento F9, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento de PE F1, 1 vial de 0,5 ml de detector de control positivo de PE
Nº de pruebas 100
Aplicación validada RUO
Tipo de producto Ensayo de matriz de perlas citométricas (CBA)