Learn More
Abcam Línea celular de eliminación de U-87 MG en humanos SNCA (alfa-sinucleína)
Código de producto. 32153899 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.000.000 de celdas
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32153899 1.000.000 de celdas cada uno
32139886 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 32153899 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2823331000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Línea celular SNCA KO disponible para ordenar. KO validado. Control salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, homocigota: deleción de 42 pb en el exón 2 e intrón 2-3, destruir el sitio de empalme del donante y detener el codón. Para ordenar tanto células de control knockout como salvajes: sele...
Línea celular SNCA KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: deleción de 42 pb en el exón 2 e intrón 2-3, destruye el sitio de empalme del donante y el plomo para detener el codón. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: selecciona 2 células de tipo knockout y salvajes: selecciona 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo células knockout: selecciona 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 1.000.000 de celdas