Learn More
Human SNAP25 knockout SH-SY5Y cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32140297 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
32140297 cada uno
1 options
Código de producto. 32140297 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2801001Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Human SNAP25 knockout SH-SY5Y cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SNAP25 knockout SH-SY5Y
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot