Learn More
Human SMAD1 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32155882 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
32155882 cada uno
1 options
Código de producto. 32155882 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2576861Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Human SMAD1 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SMAD1 knockout HeLa
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot