Learn More
Abcam Línea celular humana SLC5A6 knockout HEK-293T
Código de producto. 32157107 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32157107 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32157107 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2668042x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Línea celular SLC5A6 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, deleción de 1 bp en el exón 3 y deleción de 7 pb en el exón 3. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. A pedido solo knockou...
Línea celular SLC5A6 KO disponible para orden. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, deleción de 1 pbbbo en el éxón 3 y deleción de 7 pbb. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas