Learn More
Human SLC50A1 (RAG1AP1) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32142499 Tienda Abcam Productos
Código de producto. 32142499 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2591371Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Human SLC50A1 (RAG1AP1) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SLC50A1 (RAG1AP1) knockout HeLa