Descripción
SLC29A1 línea celular KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: inserción de 1 pb en el éxón 4. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: selecciona 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: selecciona 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |