Learn More
Abcam Línea celular HEK-293T SLC25A39 knockout en humanos
Código de producto. 32141672 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32141672 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32141672 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2662212x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
SLC25A39 línea celular KO disponible para ordenar. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, inserción de 1 bp en el exón 2 y deleción de 2 bp en el exón 2. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccionar 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo knoc...
SLC25A39 línea celular KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, inserción de 1 pb en el exón 2 y deleción de 2 pb. en el éxón 2. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas