Learn More
Human SIVA1 (SIVA) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32153302 Tienda Abcam Productos
Código de producto. 32153302 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2591141Kit
 Artículo restringido
Human SIVA1 (SIVA) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SIVA1 (SIVA) knockout HEK-293T