Learn More
R&D Systems™ Human Sirtuin 4/SIRT4 (NP_036372.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18703597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18703597 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18703597 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica SIRT4
Número de acceso NP_036372.1
ID de gen (Entrez) 23409
Alias de gen EC 2.4.2.-, EC 3.5.1, MGC130046, MGC130047, MGC57437, SIR2L4, SIR2L4NAD-dependent ADP-ribosyltransferase sirtuin-4, sir2-like 4, SIR2-like protein 4, SIRT4, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 4 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2, S. cerevisiae, homolog) 4, sirtuin 4, sirtuin type 4
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg