Learn More
Invitrogen™ Human Sirtuin 3 ELISA Kit
Código de producto. 17175209
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17175209 5 x 96 pruebas cada uno
17144733 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17175209
Marca: Invitrogen™ EH428RBX5
ELISA
Human Sirtuin 3 quantitates human Sirtuin 3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Sirtuin 3.
SIRT3 es un miembro de la familia de proteínas sirtuínas, homólogas de la proteína Sir2 de levadura. Los miembros de la familia de las sirtuínas se caracterizan por un dominio central de sirtuína y se agrupan en cuatro clases. Aún no se han determinado las funciones de las sirtuínas humanas; sin embargo, se sabe que las proteínas de la sirtuína de levadura regulan el silenciamiento del gen epigenético y suprimen la recombinación del ADNr. Los estudios sugieren que las sirtuínas humanas pueden funcionar como proteínas reguladoras intracelulares con actividad mono-ADP-ribosiltransferasa. La SIRT3 se incluye en la clase I de la familia de las sirtuínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 2310003L23Rik; AI848213; HGNC:14931; hSIRT3; nicotinamida adenina mitocondrial desacetilasa dependiente de dinucleótidos; proteína mitocondrial deacetilasa lisina; mSIR2L3; desacetilasa sirtuína 3 dependiente de NAD; desacetilasa sirtuína 3 dependiente de NAD, mitocondrial; proteína deacetilasa sirtuína 3 dependiente de NAD; proteína deacetilasa sirtuína 3 dependiente de NAD, mitocondrial; Homólogo 3 de proteína reguladora SIR2; regulación de información de tipo de acoplamiento silencioso 2, (S.cerevisiae, homólogo) 3; regulación de información de tipo de acoplamiento silencioso 2, S.cerevisiae, homólogo 3; Sir2l3; sir2-like 3; proteína 3 similar a SIR2; Sirt3; SIRT3L mitocondrial; sirtuína 3; sirtuína tipo 3
Intervalo del ensayo De 2,1 a 500 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2,1 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9NTG7
Símbolo de gen SIRT3
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo SIRT3
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min