missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Sirtuin 2/SIRT2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18090002
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18090002 100 μg 100 microgramos
18785757 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18090002 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF4358

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Sirtuin 2/SIRT2 Polyclonal specifically detects Sirtuin 2/SIRT2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Sirtuin 2/SIRT2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL
N.º de referencia del gen Q8IXJ6
Alias de gen EC 3.5.1, EC 3.5.1.-, FLJ35621, FLJ37491, S.cerevisiae, homolog) 2, SIR2L2, SIRT2, sirtuin 2, sirtuin type 2
Símbolos de los genes SIRT2
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human Sirtuin 2/SIRT2 Ala2-Gln389 (predicted) Accession # Q8IXJ6
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22933
Especificidad de la prueba Detects human Sirtuin 2/SIRT2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, less than 1% cross-reactivity with recombinant human SIRT1 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.