Learn More
R&D Systems™ Human Siglec-11 (NP_443116) VersaClone cDNA
Código de producto. 18747389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18747389 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18747389 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
SIGLEC11 mediates anti-inflammatory and immunosuppressive signaling
The Human Siglec-11 (NP_443116) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Siglec-11, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Siglec-11 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NP_443116
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2110bp
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans