Learn More
R&D Systems™ Human sFRP-3 (AAB51298) VersaClone cDNA
Código de producto. 18711778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18711778 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18711778 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2353
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 40.06€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
R&D Systems™ Human sFRP-3 (AAB51298) VersaClone cDNA is a secreted protein that is involved in the regulation of bone development.
The Human sFRP-3 (AAB51298) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for sFRP-3/FRZB, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The sFRP-3/FRZB insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hFRZB
Número de acceso AAB51298
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 991bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 2487
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg