Learn More
MP Biomedicals™ Human Serum, Pooled
Código de producto. 15727909 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15727909 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15727909 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092930154
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Used as a media component to neutralize cell free virus.
Human pooled serum also used as a reagent in liposome binding assay and in preparation of sperm. This serum is obtained from pooled, normal clotted human blood.
Especificaciones
Color Marrón dorado
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Descripción Human Serum, Pooled
Formulario Líquido
Cantidad 500 mL
Concentración 5.5 to 7 g/dL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method 0.1 μm filtration
pH 7 to 8