missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Serpin I2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18771497
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
500 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18771497 25 μg 25 microgramos
18140841 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18771497 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB2235SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Serpin I2 Monoclonal specifically detects Serpin I2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serpin I2
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 203402
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Alias de gen MEPI, MEPIpancpin, Myoepithelium-derived serine protease inhibitor, Pancipin, Pancpin, Pancreas-specific protein TSA2004, Peptidase inhibitor 14, PI14, PI-14, PI14clade I (neuroserpin), member 2, protease inhibitor 14, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade I (pancpin), member 2, serpin I2, serpin peptidase inhibitor, clade I (pancpin), member 2, SERPIN12
Símbolos de los genes SERPINI2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Serpin I2
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5276
Especificidad de la prueba Detects human Serpin I2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human Serpin A1, A3, A4, A5, C1, F2, I1, recombinant mouse (rm) Serpin D1, or rmPEDF is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.