Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para inhibidor de serpina A5/proteína C humana
Descripción
Este gen codifica a un miembro de la superfamilia del inhibidor de proteinasa serina (serpina). Este miembro es el inhibidor principal del activador de plasminógeno tisular (tPA) y la uroquinasa (uPA), por lo que es un inhibidor de la fibrinólisis. Los defectos en este gen son la causa de la deficiencia del inhibidor-1 del activador de plasminógeno (deficiencia de PAI-1) y las altas concentraciones del producto genético están asociadas con la trombofilia. Alternativamente, se han encontrado variantes de transcripción empalmadas que codifican diferentes isoformas para este gen.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P05154 |
| Intervalo del ensayo | De 24,58 a 6000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 24 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 5104 |
| Símbolo de gen | SERPINA5 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |