Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para inhibidor de serpina A5/proteína C humana
Descripción
El inhibidor de la serpina A5/proteína C humana cuantifica el inhibidor de la serpina A5/proteína C humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el inhibidor de serpina A5/proteína C humana natural y recombinante.
Este gen codifica a un miembro de la superfamilia del inhibidor de proteinasa serina (serpina). Este miembro es el inhibidor principal del activador de plasminógeno tisular (tPA) y la uroquinasa (uPA), por lo que es un inhibidor de la fibrinólisis. Los defectos en este gen son la causa de la deficiencia del inhibidor-1 del activador de plasminógeno (deficiencia de PAI-1) y las altas concentraciones del producto genético están asociadas con la trombofilia. Alternativamente, se han encontrado variantes de transcripción empalmadas que codifican diferentes isoformas para este gen.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 4933415L04; inhibidor de proteasa de serina acrosomal; antiproteinasa alfa-1; antitr; antitripsina; PAI3; PAI-3; Pci; PCI-B; PLANH3; inhibidor de proteasa serina plasmática; inhibidor de activador de plasminógeno 3; inhibidor de activador de plasminógeno III; inhibidor de activador de plasminógeno-3; PROCI; inhibidor de proteína C; inhibidor de peptidasa serina (o cisteína), clado A, miembro 5; inhibidor de proteinasa serina (o cisteína), clado A (alfa-1 antiproteinasa, antitripsina); miembro 5; inhibidor de proteinasa de serina (o cisteína), clado A, miembro 5; serpina A5; miembro 5 de la familia de serpinas A; inhibidor de peptidasa de serpina, clado A (alfa-1 antiproteinasa, antitripsina), miembro 5; inhibidor de peptidasa de serpina, clado A, miembro 5; Serpina5 |
| Intervalo del ensayo | De 24,58 a 6000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 24 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P05154 |
| Símbolo de gen | SERPINA5 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |