missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Serpin A5/Protein C Inhibitor Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18776607
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18776607 25 μg 25 microgramos
18059551 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18776607 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF1266SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Serpin A5/Protein C Inhibitor Polyclonal specifically detects Serpin A5/Protein C Inhibitor in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serpin A5/Protein C Inhibitor
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P05154
Alias de gen Acrosomal serine protease inhibitor, antitrypsin), member 5, member 5, PAI-3, PAI3PLANH3, PCI, PCIplasminogen activator inhibitor III, Plasminogen activator inhibitor 3, plasminogen activator inhibitor-3, PROCIplasma serine protease inhibitor, Protein C inhibitor, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, Serpin A5, serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), SERPNA5
Símbolos de los genes SERPINA5
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Serpin A5/Protein C Inhibitor His20-Pro406 Accession # P05154
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5104
Especificidad de la prueba Detects human Serpin A5/Protein C in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) Serpin A1, rhSerpin A3, rhSerpin A4, recombinant mouse (rm) Serpin A5, rhSerpin C1, rmSerpin D1, and rhSerpin F2 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.