Learn More
R&D Systems™ Human Semaphorin 3E (NP_036563) VersaClone cDNA
Código de producto. 18780609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18780609 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18780609 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2957
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
génica Semaphorin 3 E
Número de acceso NP_036563
ID de gen (Entrez) 9723
Alias de gen (semaphorin) 3 E, coll-5, KIAA0331M-SEMAH, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, Sema3E, SEMAH, SEMAHM-SemaK, semaphorin-3 E
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg