missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human SARM1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18189320
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18189320 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18189320 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB7037

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SARM1 Monoclonal specifically detects SARM1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARM1
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 754711
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q6SZW1
Alias de gen KIAA0524SAM domain-containing protein 2, SAMD2, SAMD2sterile alpha and HEAT/Armadillo motif protein, ortholog of Drosophila, SARMFLJ36296, Sterile alpha and Armadillo repeat protein, sterile alpha and TIR motif containing 1, sterile alpha and TIR motif-containing protein 1, Sterile alpha motif domain-containing protein 2, Tir-1 homolog
Símbolos de los genes SARM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human SARM1 Lys556-Thr724 Accession # Q6SZW1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23098
Especificidad de la prueba Detects human SARM1 in direct ELISAs.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.