Learn More
R&D Systems™ Human SALM3/LRFN4 (NP_076941) VersaClone cDNA
Código de producto. 18785089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18785089 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18785089 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Synaptic Adhesion-like Molecule 3/Leucine-rich Repeat and Fibronectin Type III Domain Containing 4.
The Human SALM3/LRFN4 (NP_076941) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for SALM3/LRFN4, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The SALM3/LRFN4 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hSALM3/LRFN4
Número de acceso NP_076941
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1921bp
ID de gen (Entrez) 78999
Alias de gen FIGLER6, LRFN4, SALM3
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in Humans.