Learn More
R&D Systems™ Human SALM2/LRFN1 (NP_065913) VersaClone cDNA
Código de producto. 18744689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18744689 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18744689 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1797
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Synaptic Adhesion-like Molecule 2/Leucine-rich Repeat and Fibronectin Type III Domain Containing 1
The Human SALM2/LRFN1 (NP_065913) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for SALM2/LRFN1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The SALM2/LRFN1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hLRFN1
Número de acceso NP_065913
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2329bp
ID de gen (Entrez) 57622 (Human), 365222 (Rat)
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg