Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para S100B humano
Código de producto. 16811516 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16811516 Humano 96 tests
1 options
Código de producto. 16811516 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE0010396T
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
KE00103 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para S100B se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de la S100B endógena.
  • El ensayo reconoce la S100B humana. Un anticuerpo específico para S100B se ha revestido previamente en micropocillos. La proteína S100B en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación.
  • Tras un lavado extenso, se añade otro anticuerpo específico para el S100B para detectar la proteína S100B capturada.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade anticuerpo conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP), seguido del reactivo tetrametilbenzidina (TMB).
  • La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
  • S100B es miembro de la familia S100 de proteínas que contienen 2 motivos de unión al calcio de la mano EF y ha participado en la regulación de actividades celulares como el metabolismo, la motilidad y la proliferación. S100B está altamente expresado en astrocitos en el cerebro.
  • También se expresa en las células de Schwann del sistema nervioso periférico y fuera del sistema nervioso en melanocitos, adipocitos y condrocitos.
  • Los niveles elevados de S100B en el líquido cefalorraquídeo y el suero registrados después de un traumatismo craneal, hemorragia subaracnoidea y accidente cerebrovascular se correlacionaron con la extensión del daño cerebral.
  • Se ha informado de una asociación entre el suero S100B elevado y la presencia de metástasis cerebrales. Los niveles de S100B aumentados también se pueden encontrar en pacientes con enfermedad de vasos pequeños cerebrales (EVP).
Especificaciones
Número de acceso NP_006263
Intervalo del ensayo De 15,6 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 1 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano
ID de gen (Entrez) 6285
Especie del huésped Humano
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P04271
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Mouse IL-17A ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine