Learn More
Abcam Línea celular HeLa knockout de RUNX1 (AML1) en humanos
Código de producto. 32157847 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.000.000 de celdas
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32157847 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
32153314 1.000.000 de celdas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 32157847 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2654862x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Línea celular RUNX1 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: inserción a 86 bp en el éxón 4. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 Células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccionar...
Línea celular KO RUNX1 disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: inserción de 86 pb en el exón 4. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas