Learn More
R&D Systems™ Human RRM1 (NP_001024.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18711447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18711447 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18711447 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3590
Especificaciones
génica RRM1
Número de acceso NP_001024.1
ID de gen (Entrez) 6240
Alias de gen EC 1.17.4.1, R1, ribonucleoside-diphosphate reductase large subunit, Ribonucleoside-diphosphate reductase subunit M1, Ribonucleotide reductase large subunit, ribonucleotide reductase M1, ribonucleotide reductase M1 polypeptide, ribonucleotide reductase, large subunit, ribonucleotide reductase, R1 subunit, RIR1, RR1
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg