Learn More
R&D Systems™ Human ROR beta/NR1F2 (NP_001351952) VersaClone cDNA
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_001351952 |
| ID de gen (Entrez) | 6096 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |