Learn More
Human RNF181 (LOC51255) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32142327 Tienda Abcam Productos
Código de producto. 32142327 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2586401Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Human RNF181 (LOC51255) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: RNF181 (LOC51255) knockout HEK-293T