missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Rit1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18791458
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18791458 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18791458 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB4697SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Rit1 Monoclonal specifically detects Rit1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rit1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 456201
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q92963
Alias de gen GTP-binding protein Rit1, GTP-binding protein Roc1, MGC125864, MGC125865, Ras-like protein expressed in many tissues, Ras-like without CAAX 1, Ras-like without CAAX protein 1, RIBB, RIBBRIT, Ric-like, expressed in many tissues, RIT, ROC1, ROC1Ric (Drosophila)-like, expressed in many tissues
Símbolos de los genes RIT1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Rit1 Met1-Thr219 Accession # Q92963
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6016
Especificidad de la prueba Detects human Rit1 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.